Merck
GF13417411
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 100 mm, natural
Synonym(e):
OX307930
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 134-174-11
Länge
100 mm
Durchmesser
25 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)