GF12363735
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.5 mm, size 600 × 600 mm, colorless
Synonym(e):
ET311452
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 123-637-35
Größe
600 × 600 mm
Dicke
0.5 mm
Farbe
colorless
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)