Merck
GF10409105
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
500mm rod, 9.5mm diameter
Synonym(e):
FK117920
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 104-091-05
L × Durchm.
500 mm × 9.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)