GF09271863
Cobalt/Chromium/Tungsten/Nickel/Iron/Manganese
rod, Co 50%/Cr 20%/W 15%/Ni 10%/Fe 3%/Mn 2%, 9.8 mm diameter, length 50 mm
Synonym(e):
CN017920
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 092-718-63
Länge
50 mm
Durchmesser
9.8 mm