GF09027503
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
FF210230
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 090-275-03
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)