GF06203483
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
OX313080
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 062-034-83
Größe
300 × 300 mm
Dicke
10 mm