Wichtige Dokumente
GF04280879
Aluminium
wire reel, 50m, diameter 0.063mm, annealed, 99.99%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Assay
99.99%
Form
wire
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 042-808-79
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
L × Durchm.
50 m × 0.063 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)