GF03754302
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.18 mm, L 1 m, condition additive free polymer
Synonym(e):
ET311301
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 037-543-02
Länge
1 m
Dicke
0.18 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable