Merck
GF02142795
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
200mm rod, 6.0mm diameter
Synonym(e):
FE187910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 021-427-95
L × Durchm.
200 mm × 6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)