Merck
GF01808681
Hexafluoropropylenevinylidenefluoride Copolymer
(FKM ), sheet, thickness 1 mm, size 1000 × 1000 mm, tolerance 0.2
Synonym(e):
FV313100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 018-086-81
Größe
1000 × 1000 mm
Dicke
1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)