GF01313356
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 5m length, 0.125mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Synonym(e):
NI105840
About This Item
Beschreibung
polyester insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 013-133-56
Isolierungsstärke
0.004 mm
Draht L × Durchm.
5 m × 0.125 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)