GF01009134
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, size 600 × 600 mm, black
Synonym(e):
ES301401
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 010-091-34
Größe
600 × 600 mm
Dicke
0.1 mm
Farbe
black