Wichtige Dokumente
GF00548917
Platin
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.003mm, as rolled, 99.95%
Synonym(e):
Platinum, PT000204
About This Item
Assay
≥99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 005-489-17
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × B × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.003 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)