GF00546016
Nickel silver alloy, Cu64Ni12Zn24
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness
Synonym(e):
CZ080300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 005-460-16
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)