Merck
F5312
Sigma-Aldrich
Fmoc-(R)-propargyl-Ala-OH
Synonym(e):
(R)-N-Fmoc-α-propargyl-Ala-OH, (R)-N-Fmoc-α-propargylalanine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N[C@](C)(CC#C)C(O)=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-3-12-21(2,19(23)24)22-20(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18H,12-13H2,2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t21-/m1/s1
InChIKey
ZXOKSWZUJXKQCQ-OAQYLSRUSA-N
Anwendung
Alkyne amino acid, more stable for peptide stapling via click chemistry than propargylglycine.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable