Merck
E45805
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-piperidin
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.20
Beilstein:
79816
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC1CCCCN1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)