Wichtige Dokumente
E31200
α-Hydroxyisobuttersäure-ethylester
98%
Synonym(e):
Ethyl-α-hydroxyisobutyrat
About This Item
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-9-5(7)6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChIKey
GFUIDHWFLMPAGY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?