Wichtige Dokumente
E27203
Ethylenglykol-diglycidylether
50%, technical grade
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.19
Beilstein:
110424
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Konzentration
50%
bp
112 °C/4.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C(COCC1CO1)OCC2CO2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?