DWKWGW446VT
Azlon Square Shoulder Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
wide-neck, low-density polyethylene bottle, blue polypropylene closure, capacity 1000 mL
Synonym(e):
WGW446VT
Alle Fotos(1)
About This Item
Materialien
blue polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon WGW446VT
Kapazität
1000 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)