DWKCT1000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Synonym(e):
CT1000P
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CT1000P
Kapazität
1000 mL , with +/10mL tolerance
Verwandte Kategorien
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Conform to ISO 6706