DWK63B93P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 9.0 in., soda-lime glass, Cotton-plugged
Synonym(e):
63B93P
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.04
Empfohlene Produkte
Materialien
soda-lime glass
Leistungsmerkmale
Cotton-plugged
Verpackung
pkg of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 63B93P
Länge
9.0 in.
Anwendung
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Leistungsmerkmale und Vorteile
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)