Wichtige Dokumente
D86353
4-Amino-benzylphosphonsäure-diethylester
99%
Synonym(e):
4-Aminophenylmethanphosphonsäure-diethylester
About This Item
Assay
99%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
90-94 °C (lit.)
SMILES String
CCOP(=O)(Cc1ccc(N)cc1)OCC
InChI
1S/C11H18NO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3
InChIKey
ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?