D74509
2,6-Dichlorstyrol
99%
Synonym(e):
2,6-Dichlorvinylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.574 (lit.)
bp
88-90 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cccc(Cl)c1C=C
InChI
1S/C8H6Cl2/c1-2-6-7(9)4-3-5-8(6)10/h2-5H,1H2
InChIKey
YJCVRMIJBXTMNR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.