Merck
D25206
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminostilben -dihydrochlorid
95%
Synonym(e):
4,4′-Vinylenedianiline -dihydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4CH=CHC6H4NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H14N2.2ClH/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12;;/h1-10H,15-16H2;2*1H/b2-1+;;
InChIKey
QHDAFTKIEDDTPV-SEPHDYHBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)