Wichtige Dokumente
D184403
2,4-Dimethylchinolin
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.605 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
Dichte
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c2ccccc2n1
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)