Wichtige Dokumente
D146803
3,5-Dimethylanthranilsäure
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H2-2-(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
off-white to brown
mp (Schmelzpunkt)
194-196 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1cc(C)c(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-5-3-6(2)8(10)7(4-5)9(11)12/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
GIMYRAQQQBFFFJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?