D116009
2,3-Dihydroxy-naphthalin
98%
Synonym(e):
2,3-Naphthalindiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
161-165 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
InChIKey
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
347.0 °F
Flammpunkt (°C)
175 °C