CLS210550
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 50 mL, accuracy: 0.05 mL
Synonym(e):
burettes, glass burettes
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.10 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2105-50
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 0.05 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Corning® 2105
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)