CDS020065
2,3-Diaminobenzotrifluoride
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
Nc1cccc(c1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)4-2-1-3-5(11)6(4)12/h1-3H,11-12H2
InChIKey
PQFRTJPVZSPBFI-UHFFFAOYSA-N