Merck
C56301
Sigma-Aldrich
4-Chlor-1-Methylpiperidin -hydrochlorid
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12ClN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.08
Beilstein:
3677071
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
158-162 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].CN1CCC(Cl)CC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H
InChIKey
QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)