Merck
C26879
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorbenzoyl)-pyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccncc2