Merck
C117404
Sigma-Aldrich
Cyclopropanmethanol
98%
Synonym(e):
CPMO, Cyclopropylcarbinol, Cyclopropylmethanol, Hydroxymethyl-cyclopropan
About This Item
Lineare Formel:
C3H5CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
Beilstein:
1846846
MDL-Nummer:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
InChIKey
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)