Merck
BR153105
BRAND® tubing connector, X-shape
polypropylene, for tubing i.d., 2 ‑ 3 mm
Synonym(e):
Tubing, Tubing Connectors
About This Item
UNSPSC-Code:
40183110
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 2 ‑ 3 mm
Verpackung
pack of 20 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 153105
Länge
26 mm
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)