BAF169590000
SP Bel-Art® Truncated Style Acid/Solvent Bottle Carrier
to hold, one 2.5 Liter(5 pints) Bottle
Synonym(e):
solvent bottle carrier
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold one 2.5 Liter(5 pints) Bottle
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F16959-0000
H × Durchm.
12.5 in. (250 cm) × 7.125 in. (180 cm)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Cone style lid has a 16mm (5/8”) opening in the top for insertion of tubing; simplifies the transfer of liquids without pouring
- Truncated style lid permits pouring without the removal of the lid
- Designed to hold standard US reagent bottles
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)