Merck
B96953
Sigma-Aldrich
Woodwards Reagens L
97%
Synonym(e):
2-tert.-Butyl-5-methyl-isoxazoliumperchlorat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14ClNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
119.5-122 °C (lit.)
SMILES String
[O-]Cl(=O)(=O)=O.Cc1cc[n+](o1)C(C)(C)C
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)