Wichtige Dokumente
B6352
7,8-Benzo-1,3-diazaspiro[4.5]decan-2,4-dion
Synonym(e):
β-Tetralone hydantoin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
SMILES String
O=C1NC(=O)C2(CCc3ccccc3C2)N1
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)