Merck
B3159
Sigma-Aldrich
Kaliumbenzol-1,2-Disulfonat Dikaliumsalz
≥97%
Synonym(e):
Natrium-benzol-1,2-disulfonat Dikaliumsalz
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(SO3K)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.42
Beilstein:
6552908
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2K/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6(5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
WUERIJJOLNKVMO-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Potassium benzene-1,2-disulfonate can be used to synthesize potassium 1-phenolate-4-disulfonate by reacting with potassium hydroxide.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patai S
The Chemistry of sulphonic acids, esters, and their derivatives, 684-684 (1991)