Merck
B27609
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxygramin
98%
Synonym(e):
5-Benzyloxy-3-(dimethylaminomethyl)indole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
137-139 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)