Merck
B2608
Sigma-Aldrich
1,9-Benz-10-anthron
technical grade
Synonym(e):
7H-Benz[de]anthracen-7-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.26
Beilstein:
1455646
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
SMILES String
O=C1c2ccccc2-c3cccc4cccc1c34
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)