Merck
B18006
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethylbenzolpropanol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH2C(CH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
bp
144 °C/85 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-33 °C (lit.)
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3
InChIKey
YXVSKJDFNJFXAJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup