Wichtige Dokumente
ALD00136
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl fluoride
Synonym(e):
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
65-70 °C
SMILES String
O=S(C1=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C1C(C)C)(F)=O
InChI
1S/C15H23FO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
InChIKey
RTYWQCWRMCSZMD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)