Merck
A76125
Sigma-Aldrich
3-Aminopropansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH2)3SO3Na · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
mp (Schmelzpunkt)
148 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.[Na+].NCCCS([O-])(=O)=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable