Wichtige Dokumente
A70755
2-Amino-5-(4-nitrophenylsulfonyl)-thiazol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
mp (Schmelzpunkt)
222-226 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ncc(s1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)