Merck
A65700
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methylpyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
158-160 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccnc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
InChIKey
GHCFWKFREBNSPC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)