Merck
A54458
Sigma-Aldrich
α-(1-Aminoethyl)-4-hydroxybenzylalkohol -hydrochlorid
≥99%
Synonym(e):
DL-4-Hydroxynorephedrin -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4C(OH)CH(NH2)CH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.CC(N)C(O)c1ccc(O)cc1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)