A47052
6-Aminochrysen
95%
Synonym(e):
6-Chrysenamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
209-211 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C18H13N/c19-18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11H,19H2
InChIKey
KIVUHCNVDWYUNP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable