A22858
Acetylthioharnstoff
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)NC(N)=S
InChI
1S/C3H6N2OS/c1-2(6)5-3(4)7/h1H3,(H3,4,5,6,7)
InChIKey
IPCRBOOJBPETMF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges