Merck
97071
Sigma-Aldrich
4-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluorundecyloxy)-benzylalkohol
≥97.0%
Synonym(e):
4-(1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluorundecyloxy)-benzylalkohol, 4-[3-(Perfluoroctyl)-1-propyloxy]-benzylalkohol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13F17O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
584.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C
SMILES String
OCc1ccc(OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C18H13F17O2/c19-11(20,6-1-7-37-10-4-2-9(8-36)3-5-10)12(21,22)13(23,24)14(25,26)15(27,28)16(29,30)17(31,32)18(33,34)35/h2-5,36H,1,6-8H2
InChIKey
PCXONXLXJULKDJ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Produkt der Fluorous Technologies, Inc. Der Gebrauch dieses Produktes kann durch folgende Patente geschützt sein: US 6,156,896; US 5,859,247; US 5,777,121 und US 6,673,539.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)