Merck
96084
Sigma-Aldrich
Z-D-Dap-OH
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
Nα-Z-D-2,3-diaminpropionsäure, Z-D-Dpr-OH
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2CH(NHCO2CH2C6H5)COH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.24
Beilstein:
1993024
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (NT)
Optische Aktivität
[α]20/D +39.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
~240 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChIKey
FOXRXVSTFGNURG-SECBINFHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)