Merck
96083
Sigma-Aldrich
Z-Dab-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Synonym(e):
Nα-Z-L-2,4-diaminbuttersäure, Z-Dbu-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.27
Beilstein:
2288043
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −9.5±0.5°, c = 1% in H2O
mp (Schmelzpunkt)
194-196 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O4/c13-7-6-10(11(15)16)14-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChIKey
KXMSCBRTBLPGIN-JTQLQIEISA-N
Sonstige Hinweise
Mono-protected derivative of L-2,4-diaminobutyric acid; used e.g. for the synthesis of α-amino-γ-guanidino butyric acid; synthesis of an analog of virginiamycin
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M.J.O. Anteunis et al.
Bull. Soc. Chim. Belg., 97, 135-135 (1988)
F. Brtnik et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 41, 2969-2969 (1976)
H. Arold et al.
J. Prakt. Chem., 317, 682-682 (1975)